Learn More
Wilforlide A, MedChemExpress
Código de producto. 16481418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16481418 5 mg 5 miligramos
16438998 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16481418
Marca: Medchem Express HYN0476
MedChemExpress Wilforlide A is a bioactive triterpene isolated from Tripterygium wilfordii Hook f. Wilforlide A has anti-inflammatory and immune suppressive effects.
Wilforlide A is a bioactive triterpene isolated from Tripterygium wilfordii Hook f. Wilforlide A has anti-inflammatory and immune suppressive effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wilforlide A
CAS 84104-71-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H46O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Regelide Abruslactone A
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C2=O)C[C@]([H])(O2)[C@]3(C)CC[C@@]4(C)[C@]5(C)CC[C@@]6([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC=C4[C@]3([H])C1
Peso molecular (g/mol) 454.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.68
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation