Learn More
Cole-Parmer™ Tomamuestras de agua Kemmerer Wildco™
Código de producto. p-7116309 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
1200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11774499 400 mL cada uno
11784499 1200 mL cada uno
2 options
Código de producto. 11774499
Marca: Cole-Parmer™ 0548500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestra a profundidades específicas entre 3 y 600 pies.
  • Tomamuestras de agua WildcoKemmerer
  • El mensajero activa las cabezas de viaje únicas que aseguran el cierre en corrientes rápidas o aguas turbulentas, independientemente del ángulo de línea
  • Todos los modelos incluyen una bolsa de transporte de plástico; solicite el mensajero y la línea por separado.
  • Los modelos 304 SS tienen juntas de extremo de uretano (no utilizar cuando las concentraciones de mercurio superen las 1 ppm).
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de agua Kemmerer
Material Acero inoxidable
Descripción Profundidad: 3 - 600 pies
Capacidad (métrico) 400 mL