Learn More
Cole-Parmer™ Tomamuestras de agua alfa horizontal Wildco™
Código de producto. 11704509 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Material de tubo:
Acrílico
PVC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de tubo unitSize
11704509 PVC cada uno
11704819 Acrílico cada uno
2 options
Código de producto. 11704509
Marca: Cole-Parmer™ 0548800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para su uso en océanos, lagos profundos y aguas corrosivas
  • Los tomamuestras alfa son adecuados para su uso en océanos, lagos profundos y aguas corrosivas
  • Elija tomamuestras horizontales para el muestreo en la superficie, la termoclina o justo encima de la parte inferior
  • Las juntas de extremo de uretano se cierran a presión con la mínima perturbación de la superficie activada contacto de messenger
  • La válvula de drenaje facilita la extracción de las muestras
  • Los tomamuestras incluyen una bolsa de transporte; pida el mensajero y la línea por separado
  • Las juntas de silicona están disponibles por pedido especial; llame a nuestros especialistas en aplicaciones para obtener más información
  • No usar cuando las concentraciones de mercurio superen las 1 ppm.
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de agua alfa horizontal
Material PVC, juntas de extremo de uretano
Material de tubo PVC
Capacidad (métrico) 2,2 L
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de agua en océanos, lagos profundos y aguas corrosivas
Longitud (imperial) 26,4 in
Longitud (métrico) 67,06 cm