missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ WIKI4

Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
WIKI4 is an inhibitor of Wnt/β-catenin signaling (EC50 ∼ 75 nM). Inhibits auto-ADP-ribosylation of tankyrase 2 (TNKS2) (IC50 ∼15 nM); prevents the ubiquitination and degradation of axin. WIKI4 inhibits expression of β-catenin target genes in cancer cell lines as well as in human embryonic stem cells (ESC).
WIKI4 synthesized to Ancillary Material Grade also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-[[4-(4-Methoxyphenyl)-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]propyl]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione |
| CAS | 838818-26-1 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C29H23N5O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 521.59 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido