Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorio para molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug™, manos de mortero redondeadas, 9,52 mm de diámetro
Click to view available options
Descripción del artículo:
Cantidad: 100/paquete
Cantidad: 25/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Cantidad: 100/paquete |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,375 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 9,52mm |
| Tipo de producto | Mano de mortero redondeada |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA42627KT) |