Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio para molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug™, vial de ágata
Código de producto. 15496585
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1,58cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15496585
Marca: Thermo Scientific™ 044205.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con el molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA44204KT y AA44604KT)
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,625 in
Diámetro exterior (métrico) 1,58cm
Tipo de producto Vial de ágata
Para utilizar con (equipo) Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA44204KT y AA44604KT)
Longitud (métrico) 2,36cm
Longitud (imperial) 0,93 in