Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorios Wig-L-Bug™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Vial de poliestireno con tapón deslizable de polietileno; 30 cm (1 pie) de longitud x 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro
- Vial de poliestireno con tapón deslizable de polietileno; 30 cm (2 pie) de longitud x 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro
- Adaptador para viales de 5,08 cm (2 pulg) de longitud, 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Accesorio para la mezcladora/moledora Digital Wig-L-Bug |
| Cantidad | Cada uno |
| Tipo de producto | Adaptador de vial |