Learn More
Kautex™ Recipientes de teraftalato (PETG)de cuello ancho
Código de producto. 15116385
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 972
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15116385 50 mL paquete de 972
1 options
Código de producto. 15116385
Marca: Kautex™ 2000074371
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes de teraftalato (PETG) de cuello ancho son ideales para una excelente presentación del producto.
  • Serie 310.
  • PETG transparente.
  • Cuadrado con cuello ancho.
  • Fácil de llenar y limpiar.
  • A prueba de fugas.
  • Sin tapón.
  • Ideal para la presentación de productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Clear
Material PETG
Longitud (métrico) 38.5 mm
Cantidad 162/Pk., 972/Cs.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 38.5 mm
Certificaciones/conformidad Reference Declaration of Compliance
Closure Included No
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Certified Quality
Altura (métrico) 60.5 mm
Tipo de producto Container
Para utilizar con (equipo) Llenado
Anchura (imperial) 1.52 in.
Longitud (imperial) 1,52 in
Altura (imperial) 2,38 in
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable