Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC, marrón
Código de producto. 15971411
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
300 ml
500 ml
750 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
23 mm
31 mm
41 mm
54 mm
69 mm
Material:
Cloruro de polivinilo
PVC
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 114
paquete de 126
paquete de 300
paquete de 44
paquete de 480
paquete de 972
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) Material unitSize
15971411 300 ml 41 mm Cloruro de polivinilo paquete de 300
17818177 500 ml 54 mm PVC paquete de 126
15921431 2000 ml 69 mm PVC paquete de 44
10637701 2000 ml 69 mm PVC 1 PCS
15326985 50 mL 23 mm PVC paquete de 972
15991411 750 ml 69 mm Polietileno de alta densidad (HPDE) paquete de 114
10498792 100 ml 31 mm PVC 1 PCS
17828177 100 ml 31 mm PVC paquete de 480
8 options
Código de producto. 15971411
Marca: Kautex™ 2000071081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene y limpie con facilidad estos recipientes de PVC de cuello ancho gracias a la amplia configuración de cuello. El recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC marrón Kautex™ es ideal para medios sensibles a la luz.
  • Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 ml
Color Marrón
Diámetro interior del cuello (métrico) 41 mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo
Material Cloruro de polivinilo
N.º por caja 300
Cantidad 300 cajas
Closure Included No
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Recipiente de boca ancha
Para utilizar con (equipo) Tapón, inserto de espuma