Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC, marrón
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
300 ml
500 ml
750 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
23 mm
31 mm
41 mm
54 mm
69 mm
Material:
Cloruro de polivinilo
PVC
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 114
paquete de 126
paquete de 300
paquete de 44
paquete de 480
paquete de 972
Description
- Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Color | Marrón |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 69 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo |
| Material | PVC |
| N.º por caja | 44 |
| Cantidad | 44 cajas |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrada |
| Altura (métrico) | 187 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu