Learn More
Kautex™ Recipientes de PVC de cuello ancho, transparentes con color
Descripción
- Cuadrada
- Marrón o ámbar
- PVC
- Tapón sin rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Marrón |
| Descripción | Cuadrada |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 31 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo |
| Material | PVC |
| Transparencia | Sí |
| Formato | Cuadrada |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrada |
| Mostrar más |