Learn More
BRAND™ Frasco de PTFE de cuello ancho
Código de producto. p-7164763 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10799471 100 mL cada uno
10709481 500 mL cada uno
10263771 1000 mL cada uno
10633012 2000 mL cada uno
4 options
Código de producto. 10799471
Marca: BRAND™ 130538
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de PTFE de cuello ancho presenta propiedades de resistencia química y térmica.
  • Excelente resistencia química y térmica
  • Diseño duradero y con paredes fuertes
  • Con tapón de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Descripción Cuello ancho
Diámetro interior del cuello (métrico) 35 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de tapón Tapón de rosca