Learn More
BRAND™ Frasco de PTFE de cuello ancho
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Excelente resistencia química y térmica
- Diseño duradero y con paredes fuertes
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Descripción | Cuello ancho |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 52 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |