Descripción
- Excelente resistencia química y térmica
- Diseño duradero y con paredes fuertes
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Descripción | Cuello ancho |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 57 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |