Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Color | Ámbar |
| Material | LDPE |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 65 |
| Formato | Cuello ancho |
| Altura (métrico) | 246 mm |
| Diámetro (métrico) | 120 mm |