Descripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Cuello ancho para facilitar el llenado
- Conforme a DIN EN ISO 24450
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Altura (métrico) | 220 mm |
| Estilo de cuello | Ancha |
| N.° por paquete | 10 |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |