Learn More
BRAND™ Wide Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Cuello ancho para facilitar el llenado
- Conforme a DIN EN ISO 24450
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Altura (métrico) | 156 mm |
| N.° por paquete | 10 |
| Diámetro exterior (métrico) | 87 mm |