Learn More
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Wide Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
116.00€ - 467.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Estilo de cuello | Ancha |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Con reborde |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10069840
|
BRAND™
92814 |
25 ml |
116.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10440293
|
BRAND™
92863 |
2000 ml |
467.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Borosilicate Glass 3.3
- DIN ISO 24450
- With beaded rim and graduation
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Ancha | |
Sí | |
Con reborde |