Learn More
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Wide Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
Marca:  BRAND™ 92814
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10069840
  • 116.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-12-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • DIN ISO 24450
  • Con reborde y graduación
Especificaciones
Especificaciones
25 ml
Ancha
Con reborde
Vidrio de borosilicato 3.3