Learn More
Kartell™ Frasco de cuello ancho con tapón a prueba de manipulaciones
Descripción
- Incluye tapón a prueba de manipulación
- El tapón incorpora un anillo de seguridad que se fija cuando el tapón se rosca
- Al abrir el frasco se rompe el anillo de seguridad
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tapón a prueba de manipulación |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Línea de productos | Frasco |
| Color del tapón | Negro |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 137 mm |
| Mostrar más |