Descripción
- Low-density polyethylene
- With color-coded polypropylene closures for easy identification
- Available in Natural or Red
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16 oz., 500 mL |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Capacidad (imperial) | 16 oz. |
| Color | Rojo |
| Descripción | Wide mouth wash bottle |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 4 bags/Case; 6 bags/Pack |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Color del tapón | Red |
| Closure Included | Yes |
| Mostrar más |