Learn More
Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™
Descripción
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad.Los frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ incluyen tapas codificadas por colores para facilitar la identificación.
- Frascos de lavado cuadrados de hombro
- Cuello ancho para un llenado fácil sin derrames; la válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada evita que el disolvente gotee
- Los tapones de polipropileno de una pieza codificados por colores mantienen su forma durante el uso
- Punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
- Frascos translúcidos sin impresión
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
| Color | Naranja (tapón) |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Naranja |
| Certificaciones/conformidad | OSHA HazCom 2012 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |