Learn More
Sampling Systems™ Wide Mouth Stainless Steel Containers
Código de producto. 17922022 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17922022 50 L cada uno
17942022 75 L cada uno
17902022 100 L cada uno
3 options
Código de producto. 17922022
Marca: Sampling Systems™ A85650
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These wide mouth stainless steel containers are ideal for storing powders, creams and liquids. They are made from high quality, chemically resistant 316L stainless steel and are designed in such a way as to promote easy cleaning.
  • 6 in. tri ferrule lid system means the containers can provide both an air- and water-tight seal
  • Mirror polish finish
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 L
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Color Silver
Material Stainless Steel (316L)
Cantidad 1 Bottle
Closure Included Sí
Forma Cilíndrico
Fit for Purpose Certified Quality
Altura (métrico) 550 mm
Tipo de producto Metal Storage Bottle
Material del cierre Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 400 mm
Tipo de tapón Air-tight Seal