Learn More
DWK Life Sciences Frasco redondo de boca ancha Wheaton™, HDPE, tapa forrada de PP/espuma de PE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Polietileno de alta densidad (HDPE) en color natural
- Proporcionan una buena resistencia química
- Sin tapones o suministrados con tapones de rosca de polipropileno blanco previamente acoplados con revestimientos de PE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3840 mL |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 4/caja |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Tarro de almacenamiento |
| Revestimiento del tapón | Espuma de polietileno |
| Mostrar más |