Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE)
- Los tubos
- Translúcido
- Boca ancha para facilitar el llenado y el vertido.
- Disponibles con o sin tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Natural |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | Polietileno |
| N.° por paquete | 25/paquete |
| Color del tapón | Translúcido |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 208 mm |
| Tipo de producto | Bottle |
| Mostrar más |