Learn More
Buerkle™ Recipientes de boca ancha con asa
Código de producto. p-7084531 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2300 mL
4400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11813682 4400 ml cada uno
11803682 2300 mL cada uno
2 options
Código de producto. 11813682
Marca: Buerkle™ 03174400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente de 4,4 l y 2,3 l con una abertura particularmente ancha. Por lo tanto, es ideal para el llenado con productos a granel de todo tipo. Productos como especias, té, granulados, y se pueden envasar, almacenar o exhibir en estos recipientes. Diseño cuadrado que ahorra espacio.
  • Manipulación segura con asa integrada
  • El polietileno transparente proporciona una buena vista del contenido.
  • Tapa de cuello ancho a prueba de fugas
  • 0317-2300 con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP azul, 0317-4400 con tapón de rosca de LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4400 ml
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 109 mm
Incluye Tapón de rosca de LDPE
Material Polietileno
Longitud (métrico) 142 mm
Cantidad 1
Anchura (métrico) 142 mm
Tamaño de rosca (métrico) 120 mm
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 263 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca