Learn More
Huenersdorf™ Bidón de boca ancha, HDPE
Description
- Natural
- Polietileno inocuo para alimentos (HDPE)
- Protección UV para una larga vida útil
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 5,8 gal |
| Capacidad (métrico) | 22 L |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 88mm |
| Para utilizar con (aplicación) | ideal para agua potable y alimentos |
| Altura (métrico) | 475 mm |
| Incluye | Tapones roscados y rosca con un ancho de 22 mm en el lado estrecho |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mouth Style | Ancha |
| Tipo de producto | Bidón |
| Show More |