Learn More
Thermo Scientific™ Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16439449
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 mL
2500 mL
Nivel:
Procesados
Sin procesar
contenedores
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
70-400 mm
70-400 mm
N.º por caja:
4
6
12
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel Tamaño del tapón N.º por caja unitSize
16439449 60 mL Procesados 33-400 mm 24 paquete de 24
15259079 60 mL Sin procesar 33-400 mm 24 paquete de 24
15399550 60 mL contenedores 33-400 mm 24 paquete de 24
15265802 120 ml contenedores 38-400 mm 12 paquete de 12
15299079 250 ml Sin procesar 45-400 mm 12 paquete de 12
15239089 500 ml Sin procesar 53-400 mm 12 paquete de 12
13224570 500 ml contenedores 53-400 mm 12 paquete de 12
15272200 950 ml Procesados 53-400 mm 12 paquete de 12
15788128 950 ml contenedores 53-400 mm 12 paquete de 12
15798128 1250 mL contenedores 70-400 mm 6 paquete de 6
15708138 2500 mL contenedores 70-400 mm 4 paquete de 4
11 options
Código de producto. 16439449
Marca: Thermo Scientific™ 2410060
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con estos encajadores de vidrio ámbar de boca ancha.
Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con los encajadores de vidrio ámbar Thermo Scientific™ I-Chem™ de boca ancha. Los encajadores de boca ancha de vidrio ámbar Thermo Scientific se encuentran disponibles certificadas para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesadas del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Tarro de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 60 y 2500 ml
  • Los tapones están ensamblados en los frascos
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Parámetros de certificación SemiVOA, pesticidas, PCB, metales
Color Ámbar
Descripción Encajadoras de vidrio ámbar
Diámetro interior (imperial) 1 in
Diámetro (imperial) 1,73 in
Diámetro interior (métrico) 2,5 cm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 24
Tapones de repuesto B167-3300BL
Color del tapón Blanco
Nivel Procesados
Material de revestimiento PTFE
Volumen hasta el borde (imperial) 2,4 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 70 mL
Certificaciones/conformidad Los tarros procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Boca Ancha
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 2,95 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 44 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior cerrada