Learn More
Thermo Scientific™ Encajadoras de vidrio ámbar de boca ancha I-Chem™ con cierre
Description
Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos orgánicos e inorgánicos en los que se requiere protección de la luz con los encajadores de vidrio ámbar Thermo Scientific™ I-Chem™ de boca ancha. Los encajadores de boca ancha de vidrio ámbar Thermo Scientific se encuentran disponibles certificadas para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesadas del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
- Tarro de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
- Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
- Tamaños de entre 60 y 2500 ml
- Tapones ensamblados en los frascos
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
Specifications
Specifications
| Capacidad | 8 oz, 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Parámetros de certificación | Ninguno |
| Color | Ámbar |
| Descripción | Encajadoras de vidrio ámbar |
| Diámetro interior (imperial) | 1,31 in |
| Diámetro (imperial) | 2,55 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,3 cm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.