missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WIBG Monoclonal Antibody (OTI9C7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200019135
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17506693 30 μL 30 microlitros
17586683 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17506693 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806506S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WIBG Monoclonal antibody specifically detects WIBG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno WIBG
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica UBE2D2
N.º de referencia del gen P62837
Alias de gen A030010B05Rik; Partner of Y14 and mago; protein wibg homolog; PYM; PYM homolog 1 exon junction complex-associated factor; PYM homolog 1, exon junction complex associated factor; Pym1; RGD1306096; WIBG; within bgcn homolog; within bgcn homolog (Drosophila)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human UBE2D2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7322
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.