missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WIBG Monoclonal Antibody (OTI8D7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200019121
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17536693 30 μL 30 microlitros
17516693 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17536693

Proveedor: Origene Technologies TA806507S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WIBG Monoclonal antibody specifically detects WIBG in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno WIBG
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8D7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PYM1
N.º de referencia del gen Q9BRP8
Alias de gen A030010B05Rik; Partner of Y14 and mago; protein wibg homolog; PYM; PYM homolog 1 exon junction complex-associated factor; PYM homolog 1, exon junction complex associated factor; Pym1; RGD1306096; WIBG; within bgcn homolog; within bgcn homolog (Drosophila)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human WIBG produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84305
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.