missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WHSC1L1 Mouse anti-Human, Clone: OTI6A12, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17502754
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17502754 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17502754 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810011

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene is related to the Wolf-Hirschhorn syndrome candidate-1 gene and encodes a protein with PWWP (proline-tryptophan-tryptophan-proline) domains. The function of the protein has not been determined. Two alternatively spliced variants have been described.

Especificaciones

Antígeno WHSC1L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6A12
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NSD3
N.º de referencia del gen Q9BZ95
Alias de gen KMT3F, KMT3G, WHISTLE, WHSC1L1, pp14328
Símbolos de los genes NSD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 427-566 of human WHSC1L1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54904
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.