Descripción
Los colorantes de célula entera Thermo Scientific™ Cellomics proporcionan una tinción excelente para ensayos de rastreo de alto contenido y otros métodos de captura de imágenes celulares fluorescentes en los que se utiliza microscopía de fluorescencia.
- Proporcionan una coloración excelente para análisis de alto contenido y microscopía de fluorescencia
- Intensos, altamente fotoestables y compatibles con las longitudes de onda de instrumentos de fluorescencia comunes
- Cuando la célula entera es el principal elemento utilizado para identificar y contar células individuales, distinguen eficazmente las células intactas de las adyacentes (con análisis por el software apropiado)
Colorantes fluorescentes para detectar células enteras (azul, verde, naranja o rojo)
Microscopio de fluorescencia, Thermo Scientific Cellomics ArrayScan™ VTI u otro lector de HCS
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cellomics Whole Cell Stain Green |
| Cantidad | 5 × 96 tests |
| Objetivo | Whole celular ( verde); Ex / Em = 493/518nm |