Learn More
Heathrow Scientific Bench-Top Keeper™ Biohazard Container
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
18 cm
25 cm
Longitud (métrico):
10 cm
15 cm
Anchura (métrico):
10 cm
15 cm
Tamaño:
Pequeño
Grande
Descripción
- Made of sturdy paperboard with an internal plastic lining and webbed corners to contain moderate amounts of fluids
- Self-locking tops keep contents safely enclosed
- Small Keepers fold out to 4L x 4W x 7H in. (10 x 10 x 18 cm) and accommodate up to 1600 cc of material
- Large Keepers fold out to 6L x 6W x 10H in. (15 x 15 x 25 cm) and accommodate up to 5000 cc of material
- Autoclavable
- Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Capacidad (imperial) | 3000 cc |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15 x 15 x 25 cm (6 x 6 x 10 in.) |
| Desechables | Single-use |
| Altura (métrico) | 25 cm |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Tamaño | Grande |
| Anchura (métrico) | 15 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Incluye | Self-locking tops |
| Mostrar más |