Learn More
Wheaton™ Tapón de rosca blanco de urea
Código de producto. 14843592 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
15,5 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
14843592 22 mm paquete de 1000
14813592 15,5 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 14843592
Marca: Wheaton™ 300208
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suitable for most applications that call for screw neck bottles. Wheaton™ White Urea Screw Caps are EPE lined.
  • Hay disponibles roscas de múltiples tamaños
  • Excelente opción para cerrar para frascos y viales de cuello de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 22 mm
Material de revestimiento EPE
Descripción Tapón
Material Urea
Color Blanco
Cantidad 1000/Paq.
Para utilizar con (equipo) Viales de diagnóstico con rosca