Learn More
Soluciones tampón estándar de pH 12,47, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10077800
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. 10077800
Marca: WTW 109400
Soluciones tampón estándar trazables al PTB/NIST (soluciones tampón de referencia de trabajo) para aplicaciones de precisión que son seguras para su uso con una alta precisión de ± 0,02 de pH
  • Soluciones tampón estándar trazables al PTB/NIST (soluciones tampón de referencia de trabajo) para aplicaciones de precisión: uso seguro
  • Soluciones tampón estándar según DIN 19266-01: 2000
  • Soluciones tampón universales
  • Alta precisión: ± 0,02 pH
  • Para aplicaciones de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Blanco
Certificado de análisis DIN/NIST
Densidad 1 g/cm3
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de precisión
pH 12.47
Forma física Líquida
Cantidad 250 ml
Envase Frasco
compliance-icons
Nombre del producto
  • PL 12
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium hydroxide