Learn More
Gilac™ White Square Basin
Código de producto. p-7084469
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
4,5 L
7 L
10 L
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13469888
Marca: Gilac™ G605621
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
White Square Basin fit for food contact provides storage with excellent mechanical and chemical resistance in the laboratory. Highly durable, easy to clean, and chemically resistant. Easy to stock since they are nestable.
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Especificaciones
Tipo Storage Tub
Material LDPE
Color Blanco
Forma Square
Capacidad (imperial) 0.3 gal.
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad Food Contact Compliance
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 160 x 68 mm
Longitud (imperial) 6.3 in.
Longitud (métrico) 160 mm
Anchura (imperial) 6.3 in.
Anchura (métrico) 160 mm
Altura (imperial) 2.7 in.
Altura (métrico) 68 mm
Peso (imperial) 3.17 oz.
Peso (métrico) 0.09 kg