Learn More
Gilac™ White Square Basin
Código de producto. 13499888
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
4,5 L
7 L
10 L
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13499888 10 L cada uno
13469888 1 L cada uno
11728511 3 L cada uno
13479888 4,5 L cada uno
13489888 7 L cada uno
13409898 12 L cada uno
6 options
Código de producto. 13499888
Marca: Gilac™ G606121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
White Square Basin fit for food contact provides storage with excellent mechanical and chemical resistance in the laboratory. Highly durable, easy to clean, and chemically resistant. Easy to stock since they are nestable.
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Especificaciones
Tipo Storage Tub
Material LDPE
Color Blanco
Forma Square
Capacidad (imperial) 2.6 gal.
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Food Contact Certified
Longitud (imperial) 13.8 in.
Longitud (métrico) 350 mm
Anchura (imperial) 13.8 in.
Anchura (métrico) 350 mm
Altura (imperial) 5.3 in.
Altura (métrico) 135 mm
Peso (imperial) 21.87 oz.
Peso (métrico) 0.62 kg