Learn More
Euro Protection™ Bata de laboratorio blanca de polipropileno SPP
Click to view available options
Tamaño:
Grande
XL
Tipo de collarín:
Agente
Classic
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Muñeca elástica
- Para su uso en el sector alimentario, trabajos de limpieza, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de collarín | Classic |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan en los campos de la alimentación, la industria, la agricultura, el trabajo de limpieza, para visitantes |
| Incluye | 2 Bolsillos |
| Peso (métrico) | 40 g/m2 |