Learn More
Gosselin™ Recipientes blancos para muestras con tapón rojo
Descripción
- Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
- Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
- Tapones de rosca codificados por colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Closure Included | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Recto |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Blanco |
| Etiqueta | Sin etiqueta |
| Mostrar más |