Learn More
3M™ Monos de polipropileno desechables y blancos, serie 4500
Código de producto. 13473686
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
13473686 XL De 70 a 74 in 179 a 187 cm paquete de 20
13403696 4XL De 78 a 81 in De 200 a 206 cm paquete de 20
13443686 Pequeño De 64 a 67 pulg 164 a 170 cm paquete de 20
13483686 2XL 73/76 pulg De 186 a 194 cm paquete de 20
13453686 M De 66 a 69 pulg 167 a 176 cm paquete de 20
13493686 3XL De 76 a 78 pulg 194 a 200 cm paquete de 20
13463686 L 69 a 71 in 174 a 181 cm paquete de 20
7 options
Código de producto. 13473686
Marca: 3M™ 7000089593
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso en aplicaciones no peligrosas. Los monos desechables de color blanco de la serie 4500 ofrecen protección de categoría I con tejido de polipropileno.
El mono sencillo de categoría 1 CE se ha diseñado para uso DIY doméstico, aplicaciones de mantenimiento y limpieza industrial de baja exigencia o entornos en los que la higiene y la pulcritud son fundamentales.
  • Excelente solución económica para mantener al usuario limpio y seco
  • Adecuados para su uso en aplicaciones no peligrosas.
  • Protección transpirable y para servicios ligeros
  • Tejido de polipropileno de gran resistencia y durabilidad 45gsm
  • Solapa para cubrir la cremallera
  • Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Hood Type 2 paneles
Tipo de tapón Cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Con costura doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría I
Modelo 4500W
Tamaño del tórax (imperial) De 43 a 45 pulg
Tamaño del tórax (métrico) 108 a 115 cm
Para utilizar con (aplicación) Para uso doméstico de bricolaje, limpieza industrial de servicio ligero y aplicaciones o entornos de mantenimiento
Altura (imperial) De 70 a 74 in
Altura (métrico) 179 a 187 cm