Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
Código de producto. 17820748
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
45,7 x 38,1 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Cantidad:
1000/paq
10 000/paq
2000/paq
3000/paq
4000/paq
500/paq
5000/paq
6000/paq
Etiquetas por fila:
1 etiqueta
2 etiquetas
3 etiquetas
5 etiquetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 6000
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Cantidad | Etiquetas por fila | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17820748 | 25,4 x 7 mm | 4000/paq | 1 etiqueta | paquete de 4000 |
| 17859677 | 38,1 x 19,1 mm | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17851328 | 67,1 x 7 mm | 4000/paq | 1 etiqueta | paquete de 4000 |
| 17870448 | 101,6 x 101,6 mm | 500/paq | 1 etiqueta | paquete de 500 |
| 17839287 | 67,1 x 7 mm | 4000/paq | 2 etiquetas | paquete de 4000 |
| 17839677 | 22,2 x 11 mm | 5000/paq | 1 etiqueta | paquete de 5000 |
| 17810278 | 25,4 x 44,5 mm | 3000/paq | 1 etiqueta | paquete de 3000 |
| 17810338 | 25,4 x 44,5 mm | 10 000/paq | 3 etiquetas | paquete de 10000 |
| 17899827 | 33 x 15,9 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17851278 | 50,8 x 40,6 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17829937 | 6,4 x 25,4 mm | 10 000/paq | 5 etiquetas | paquete de 10000 |
| 17861008 | 45,7 x 38,1 mm | 500/paq | 1 etiqueta | paquete de 500 |
| 17829637 | - | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17871278 | 50,8 x 25,4 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17860808 | 25,4 x 25,4 mm | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17840808 | 76,2 x 25,4 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17888857 | 44,5 x 12,7 mm | 6000/paq | 1 etiqueta | paquete de 6000 |
| 17841028 | 38,1 x 63,5 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17898897 | 25,4 x 19,1 mm | 5000/paq | 1 etiqueta | paquete de 5000 |
| 17859667 | 31,8 x 25,4 mm | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17899067 | 63,5 x 25,4 mm | 3000/paq | 1 etiqueta | paquete de 3000 |
| 17810368 | 25,4 x 12,7 mm | 3000/paq | 1 etiqueta | paquete de 3000 |
| 17860928 | 25,4 x 50,8 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17878977 | 32,5 x 15,9 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17820748
Marca: GA International RMTT149C34WH
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Removable |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 etiqueta |
| Cantidad | 4000/paq |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -112°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +100 °C |
| Dimensions (LxW) | 25,4 x 7 mm |
| Longitud (imperial) | 0.28 in. |
| Longitud (métrico) | 7 mm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25.4 mm |
| Diámetro (imperial) | 3 in |
| Diámetro (métrico) | 76.2 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |