Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de PTFE blanco
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
5 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
Descripción
- Fabricado de politetrafluoretileno (PTFE)
- Longitud mínima de pedido de 5 m
- Casi totalmente químicamente inerte
- Excelente flexibilidad y resistencia, incluso a bajas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Blanco |