Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio RFID de polipropileno blanco
Código de producto. 17425993
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 17425993
Marca: Brady™ 309081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiqueta RFID UHF para su uso en identificación general de laboratorio en placas cónicas, frascos, tubos grandes y placas de pocillos.
  • Diseñado para su uso en frascos cónicos, placas cónicas, frascos, tubos grandes y placas de pocillos en entorno de laboratorio
  • Material de cara de etiqueta de poliéster con chip unido a la antena de aluminio con adhesivo de película conductiva anisotrópico
  • Adecuado para la impresión de transferencia térmica, incluida la codificación RFID
  • Las etiquetas están fuera de la herida y se inspeccionan al 100 %, con 500 buenas etiquetas RFID por rollo con malas etiquetas marcadas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polipropileno
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado RFID, etiquetado sanitario y hospitalario, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas industriales Sato CL4NX Plus, impresora de etiquetas industriales Zebra ZT411
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 500 Labels/Roll
Cantidad 500 etiquetas
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.010 in.
Grosor (métrico) 0,26 mm
Repetición vertical (métrico) 28,6 mm
Dimensions (LxW) 26 x 53 mm
Longitud (imperial) 1.024 in.
Anchura (imperial) 2.09 in.
Anchura (métrico) 53 mm
Altura (imperial) 1.024 in.
Altura (métrico) 26 mm
Alternate Part Number THT-UHF-7425-53X26-0.5
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.