Learn More
3M™ Monos de protección desechables y blancos, Serie 4545
Descripción
- Diseñado para ser cómodo y muy protector.
- Excelente barrera contra partículas secas y ciertos químicos líquidos limitados salpicadura.
- Protección biológica probada según EN14126.
- Material microporoso laminado, suave y bien cubierto.
- Certificado para proteger también contra partículas radioactivas y agentes biológicos y reducir la acumulación de carga estática.
- Pocas pelusas.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas muchas salas blancas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno y poliéster/laminado de polietileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Hood Type | 3 paneles |
| Mostrar más |