Learn More
3M™ Monos de protección desechables y blancos, Serie 4545
Código de producto. 12902315
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
12902315 3XL De 76 a 78 pulg 194 a 200 cm paquete de 20
12912315 4XL De 78 a 81 in De 200 a 206 cm paquete de 20
12922305 M De 66 a 69 pulg 167 a 176 cm paquete de 20
12972305 L 69 a 71 in 174 a 181 cm paquete de 20
12912305 Pequeño De 64 a 67 pulg 164 a 170 cm paquete de 20
12982305 XL De 70 a 74 in 179 a 187 cm paquete de 20
12992305 2XL 73/76 pulg De 186 a 194 cm paquete de 20
7 options
Código de producto. 12902315
Marca: 3M™ 7100196882
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona protección según la directiva PPE, categoría III, tipo 5/6. El mono de protección Serie 4545 protege contra partículas radioactivas y agentes biológicos y reduce la acumulación de carga estática.
  • Diseñado para ser cómodo y muy protector.
  • Excelente barrera contra partículas secas y ciertos químicos líquidos limitados salpicadura.
  • Protección biológica probada según EN14126.
  • Material microporoso laminado, suave y bien cubierto.
  • Certificado para proteger también contra partículas radioactivas y agentes biológicos y reducir la acumulación de carga estática.
  • Pocas pelusas.
  • Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas muchas salas blancas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Polietileno y poliéster/laminado de polietileno
Color Blanco
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Tejido
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Con costura doble, Sellado
Esterilidad No estéril
Clase de protección Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
Tamaño del tórax (imperial) De 49 a 52 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Altura (imperial) De 76 a 78 pulg
Altura (métrico) 194 a 200 cm