Learn More
3M™ White Polypropylene/Polyethylene Laminate Film Protective Coveralls
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Hood Type | 3 paneles |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de protección | Categoría III |
| Altura (métrico) | 179 a 187 cm |
| Modelo | Escudete mejorado. |