Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones para frascos
- Fisherbrand™ Tapones de polipropileno blanco
Fisherbrand™ Tapones de polipropileno blanco
Código de producto. 16408125 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Material de revestimiento:
Espuma de PTFE/polietileno
Espuma de polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
100/caja
1300/caja
144/caja
2100/caja
288/caja
370/caja
500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1300
paquete de 144
paquete de 2100
paquete de 288
paquete de 370
paquete de 500
23 product options available for selection
| Código de producto. | Acabado del cuello | Material de revestimiento | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16408125 | 33-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 2100/caja | paquete de 2100 |
| 16164477 | 53-400 | Vinilo/pasta | 1300/caja | paquete de 1300 |
| 16134597 | 18-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 500 |
| 16124597 | 15-425 | Espuma de PTFE/polietileno | 500/caja | paquete de 500 |
| 16144597 | 20-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 500 |
| 16164597 | 24-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 500 |
| 16154597 | 22-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 500/caja | paquete de 500 |
| 16174597 | 28-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 500 |
| 16184597 | 33-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 500 |
| 16194597 | 38-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 500/caja | paquete de 500 |
| 16104607 | 43-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 500/caja | paquete de 500 |
| 16114607 | 45-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 500/caja | paquete de 500 |
| 16134607 | 53-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 500 |
| 16124607 | 48-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 100 |
| 16144607 | 58-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 100/caja | paquete de 500 |
| 16154607 | 70-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 144/caja | paquete de 144 |
| 16164607 | 83-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 144/caja | paquete de 144 |
| 16174607 | 89-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 144/caja | paquete de 144 |
| 16184607 | 63-400 | Espuma de PTFE/polietileno | 288/caja | paquete de 288 |
| 16478125 | 53-400 | Espuma de polietileno | 1300/caja | paquete de 1300 |
| 16124617 | 53-400 | Espuma de polietileno | 500/caja | paquete de 500 |
| 16488125 | 89-400 | Espuma de polietileno | 370/caja | paquete de 370 |
| 16114647 | 53-400 | Vinilo/pasta | 288/caja | paquete de 288 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Código de producto.
16408125
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
- El revestimiento de polietileno de espuma ofrece un sellado hermético y resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos
- El tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE ofrece excelente resistencia química, lo que lo hace ideal para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico
- El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad adecuada para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 2100/caja |
| Material de revestimiento | Espuma de PTFE/polietileno |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Tipo de producto | Tapón con revestimiento |