Learn More
Fisherbrand™ Tapones de polipropileno blanco
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Material de revestimiento:
Espuma de PTFE/polietileno
Espuma de polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
100/caja
1300/caja
144/caja
2100/caja
288/caja
370/caja
500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1300
paquete de 144
paquete de 2100
paquete de 288
paquete de 370
paquete de 500
Descripción
- El revestimiento de polietileno de espuma ofrece un sellado hermético y resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos
- El tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE ofrece excelente resistencia química, lo que lo hace ideal para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico
- El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad adecuada para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 500/caja |
| Material de revestimiento | Espuma de polietileno |
| Acabado del cuello | 53-400 |
| Tipo de producto | Tapón con revestimiento |