Learn More
Fisherbrand™ Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de PTFE
Código de producto. p-8002158 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83–400
89-400
Cantidad:
100/paq
144/caja
288/paq
500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 500
Código de producto. 15593261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap have a PTFE facing, backed by F217 liners.
Polypropylene (PP) caps with F217 & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps. They have a PTFE facing, backed by F217 liners. The F217 liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE). PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference.
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Especificaciones
Color White
Descripción Tapón de rosca
Material Polipropileno
N.º por caja 100/Pk.
Envase Packed in 5 bags of 100
Cantidad 100/paq
Esterilidad Estéril
Material de revestimiento PE Foam/PTFE
Acabado del cuello 20-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Forma Forma redonda
Tipo de producto PE Foam/PTFE-lined Cap
Para utilizar con (equipo) Frasco
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca